Learn More
Novus Biologicals™ Human Brain Precentral Gyrus Whole Tissue Lysate (Adult Whole Parkinson's)
Marke: Novus Biologicals™ NB820-59417
Dieser Artikel kann nicht zurĂĽckgegeben werden.
RĂĽckgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
The Human Brain Precentral Gyrus Whole Tissue Lysate (Adult Whole Parkinson's) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
Spezifikation
Western Blot | |
1 mg | |
Total Protein - Parkinsons Disease: Brain: Precentral Gyrus | |
Parkinson's | |
Human | |
Human Brain Precentral Gyrus Whole Tissue Lysate (Adult Parkinson's) | |
Adult |
Nervous | |
HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors | |
Whole | |
Human | |
5 mg/mL | |
-80°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
Native |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfĂĽllen.
Name des Produkts
Novus Biologicals™ Human Brain Precentral Gyrus Whole Tissue Lysate (Adult Whole Parkinson's) > 1mg
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur