Learn More
MP Biomedicals™ Hormones: Hydrocortisone
Brand: MP Biomedicals™ 0219456905
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
For research use only. Not intended for therapeutic use.
Spécification
15° to 30°C | |
Sterile | |
Soy beans |
Hydrocortisone | |
5mg |