Learn More
HMGB1/HMG-1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 22 publications
Marke:  Novus Biologicals NB100-2322
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 18768703
  • 5355.00 NOK / 0.10mL
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurĂĽckgegeben werden. RĂĽckgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
HMGB1/HMG-1 Polyclonal specifically detects HMGB1/HMG-1 in Human, Mouse, Rat, Bovine, Canine, Rabbit, Sheep samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Flow (Intracellular), Knockdown Validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Rabbit
RUO
HMGB1
Affinity Purified
Human, Rat, Canine
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfĂĽllen.
Name des Produkts
HMGB1/HMG-1 Antibody, Novus Biologicals™ > 0.1mL; Unlabeled
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde ĂĽbermittelt
For Research Use Only