Learn More
Heidolph™ Hei-VAP University Research-Chill Package, EU-plug
The Hei-VAP University Research-Chill Package features a motor lift, chiller, and tubing set.
Marque:  Heidolph™ 576-27305-00
Code produit. 17323380
  • 183545.00 NOK / Each
Il en reste null
Estimated Shipment: 29-07-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Hei-VAP Ultimate Control with motor lift and vertical glassware set G3 XL
  • Vacuum pump Rotavac Vario Control
  • Chiller Hei-CHILL 600
  • RS 232 cable
  • Tubing set
  • Thermal fluid Kyro 30 (10 L)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Motor Lift Rotary Evaporator
EU-plug
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Heidolph™ Hei-VAP University Research-Chill Package, EU-plug > Type: Motor Lift Rotary Evaporator
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis