Learn More
Hamilton™ PTFE Tubing Adapted to Femaile Luer Lock
Connect to a syringe or other component
Brand: Hamilton™ 90620
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Made of PTFE
- One female luer fitting on the end
- Tubing is 12 in. in length
Specifications
Tubing Assembly | |
PTFE | |
Connect to a syringe or other component |
12 in. | |
30.48 cm | |
20 G |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfĂĽllen.
Name des Produkts
Hamilton™ PTFE Tubing Adapted to Femaile Luer Lock > 20ga
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur