Learn More
Hamilton™ Modified 7000 Microliter™ Syringes
This series of syringes is ideal for dispensing volumes from 0.05 μL up to 5 μL. The 7000 series is the only zero dead volume syringe. The fine gauge plunger wire travels to the tip of the needle ensuring that all solvent is expelled from the needle.
Marca: Hamilton™ 86200
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- ideal for dispensing volumes from 0.05 µL up to 5 µL
- The 7000 series is the only zero dead volume syringe
- The fine gauge plunger wire travels to the tip of the needle ensuring that all solvent is expelled from the needle
Specifica
Autoclavable | |
0.005 in. | |
0.145 mm | |
0.3 in. | |
7.82 mm | |
2.75 in. | |
6000 psi | |
115°C | |
3 | |
Ea. | |
70 mm | |
HPLC Injection Valves |
22s G | |
0.005 in. | |
0.02 in. | |
0.14 mm | |
0.718 mm | |
General Purpose Syringe | |
239°F | |
50°F | |
10°C | |
1 μL | |
Blunt | |
Knurled Hub, Removable |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Hamilton™ Modified 7000 Microliter™ Syringes > 1μL; KH; 22 gauge; 2.75 in. (70mm); Point style: 3
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto