Learn More
Hamilton™ 1800 Series Gastight™ Removable-Needle Syringes
Reinforced plunger version of the 1700 series syringes is ideal for dispensing volumes from 1 μL up to 500 μL.
Marca:  Hamilton™ 84880
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 10633171
  • 2245.00 NOK / Each
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Attached to the flange of the syringe is a blue Syringe Holder. The Syringe Holder provides a spot to hold the syringe that will not heat up the barrel causing dispense inaccuracies. Additionally it provides support to small volume plungers that are prone to bending during injection. A variety of different terminations and needle options are available.
1800 Series Syringe Terminations
  • Removable Needle (RN)- The needles are removable and are a Hamilton-specific design. The design allows the needles to seat precisely at the zero graduation mark of the syringe. Users can select the needle gauge, length, and point style to optimize the syringe for custom applications. Additionally, this termination allows for a removable needle without increasing the dead volume of the syringe and is ideal when there is a risk of the needle clogging. Autoclavable when disassembled. Repeated autoclaving will shorten syringe life.
  • Needle Point Styles
    • Point Style 3 - Blunt needle point for use with HPLC injection valves and for sample pipetting. Available gauges: 22
    • Point Style 4 - Standard 12° beveled needle point is recommended for life science applications. Available gauges: 22. Special point styles such as 30°, 45°, or any other angle are available upon request.
    • Point Style 5 - Conical needle with side port for penetration of septa, thin-gauged vinyls and plastics without coring. Available gauges: 26-22
    Specifica
    Show More
    Suggerimenti di prodotto
    Suggerimenti di prodotto
    Videos
    SDS
    Documenti
    Documenti
    One moment while we fetch your results.
    Product Certifications
    Vedi i prodotti accessori
    Promozioni
    Promozioni
    Correzione del contenuto del prodotto
    Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
    Titolo del prodotto
    Hamilton™ 1800 Series Gastight™ Removable-Needle Syringes > Removable needle; Type 2 needle; Model 1802; 25μL
    Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
    Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato