Läs mer
Gold slug, 3.175mm (0.125in) dia x 6.35mm (0.25in) length, Premion™, 99.99% (metals basis)
Produktkod. 11420320
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 Pc.
25 Pc.
5 Pc.
Förpackningsstorlek
Each
Pack of 25
Pack of 5
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11420320
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 013394.KM
Request Bulk or Custom Format
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Form: Approx.0.97g/slug | CAS: 7440-57-5 | Au | 196.97 g/mol
Gold slugs are used in thermal evaporation and electrodes (quartz oscillator, light-emitting diodes, and laser diodes).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-57-5
Molecular Formula Au
Molecular Weight (g/mol) 196.97
MDL Number MFCD00003436
InChI Key PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC Name gold
SMILES [Au]
Specifikationer
Color Golden
Appearance Gold colored slug
Density 19.32g/cm3 at 20°C
Quantity 25 Pc.
Odor Odorless
Assay Percent Range 99.99% (Metals basis)
Form Slug
Solubility Information Soluble in hot sulfuric acid and aqua regia. Insoluble in water and acid.
Chemical Name or Material Gold
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.