Learn More
Sartorius™ Filtrate Flask
Vacuum-resistant filtrate flask for the Sartorius™ All-Glass Vacuum Filter Holder system. Sartorius™ Filtrate Flask is constructed of durable borosilicate glass 3.3.
Brand:  Sartorius™ 6983001
Product Code. 10161541
  • 3195.00 NOK / Each
In Stock
to see stock.
Explore more special offers
Description
  • Vacuum resistant
  • Can be used to retain filtrate
  • A 6 mm wide, non-ground glass rim, located above the ground glass neck of the filtrate flask prevents contamination of the filtrate by contact with the ground glass area (e.g., by grease) while it is being poured out.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
1000 mL
Borosilicate Glass (3.3)
All-glass vacuum filter holder assembly
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato