Learn More
Germanium(IV) iodide, 99.999% (metals basis)
Product Code. 11361539
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10g
50g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11361539
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014009.09
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 13450-95-8 | GeI4 | 580.248 g/mol
Germanium(IV) iodide is a biochemical for proteomics research. It is also used as a primary and secondary intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 13450-95-8
Molecular Formula GeI4
Molecular Weight (g/mol) 580.248
MDL Number MFCD00016120
InChI Key CUDGTZJYMWAJFV-UHFFFAOYSA-N
Synonym germanium tetraiodide, germane, tetraiodo, germanium iv iodide, germanium iodide, acmc-1bq9p, germanium iv iodide trace metals basis
PubChem CID 83479
IUPAC Name tetraiodogermane
SMILES [Ge](I)(I)(I)I
Especificaciones
Melting Point 146°C
Physical Form Crystalline
Quantity 10 g
UN Number UN3260
Solubility Information Soluble in water.
Formula Weight 580.21
Percent Purity 99.999%
Sensitivity Moisture sensitive
Density 4.32 g/mL
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Germanium(IV) iodide
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado