Learn More
RETSCH Gasket For Grinding Jar
Marca:  RETSCH 22.085.0006
897.75 NOK valid until 2025-01-31
Use promo code "23894" to get your promotional price.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10290773
  • 969.00 NOK / Pack of 10
Estimated Shipment: 14-01-2025
to see stock.
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
Especificaciones
Especificaciones
For 35mL grinding jar
10 Pack
Gasket
35 mL Grinding Jar, Hardened Steel and Stainless Steel
Stainless Steel
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Ofertas especiales
Ofertas especiales