Learn More
Ansell GAMMEX™ Latex Standard Surgical Gloves
Tous les produits Ansell Produits
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Size:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
missing translation for 'unitSize'
50 pairs
Description
- ASTM D6978 certified
- Good handling and grip achieved through a unique external surface treatment
- Optimized thickness to provide good tactile sensitivity and dexterity Made using anatomic formers to enhance comfort and fit
- DERMASHIELD™ Technology internal coating facilitates dry and damp donning as well as intra-operative changes
- Tested for use with chemotherapy drugs
Spécification
Spécification
| Certifications/Compliance | ASTM D6978, ISO 10282 |
| Certifications/Compliance (Europe) | EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016 |
| Accelerator Free | No |
| Applications | Healthcare |
| AQL | 0.65 |
| Color | Natural |
| Disposable | Single-use |
| Exterior Finish | No Texture |
| Finger Thickness (English) | 8.27 ±0.79 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.21 ±0.02 mm |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Ansell GAMMEX™ Latex Standard Surgical Gloves >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu