Learn More
Ansell GAMMEX Latex Moisturizing Glove
Product Code. 16396851 Shop All Ansell Products
6, 50 pairs
Click to view available options
Size:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Unit Size:
50 pairs
Product Code. 16396851
Brand: Ansell 330049060
Only undefined left
Only undefined left
Add to basket
Add to basket
GAMMEX Latex Moisturizing Glove is a latex, powder-free surgical glove with a built-in moisturizer.
  • Helps keep skin moist and supple
  • Optimal grip in dry and damp conditions
  • Enhances comfort and fit to help reduce hand fatigue
  • Additional cleaning processes to minimize the risk of developing allergies and sensitivities
Spécification
Certifications/Compliance (Europe) AS/NZS 4179, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282, JIS T9107
Accelerator Free No
Applications Healthcare
AQL 0.65
Color Natural
Disposable Single-use
Exterior Finish Smooth
Finger Thickness (English) 8.66 ± 0.79 in.
Finger Thickness (Metric) 0.22 ± 0.02 mm
Hand Specific
Laboratory/Cleanroom Use Laboratory
Latex Free No
Material Natural Rubber Latex
Palm Thickness (English) 7.87 ± 0.79 in.
Palm Thickness (Metric) 0.20 ± 0.02 mm
Powdered Powder Free
Size 6
Sterility Sterile
Thickness (English) 8.66 ± 0.79 in.
Thickness (Metric) 0.22 ± 0.02 mm
Length (English) 11.4 in.
Length (Metric) 290 mm
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Ansell GAMMEX Latex Moisturizing Glove >
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis