missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lenz Laborglasinstrumente™ Flat Flange Lid with Center Neck, Two Angled Side Necks, and One Vertical Side Neck

2230.00 NOK - 8030.00 NOK

Spécification

Material Borosilicate Glass, Duran Glass
For Use With (Application) Reaction vessels
Product Type Flange lid
Consulter d'autres spécifications

Produits 8
Code produit Marque Closure Size Includes Prix QuantitĂ© et disponibilitĂ©  
Code produit Marque Closure Size Includes Prix QuantitĂ© et disponibilitĂ©  
10861841
missing translation for 'viewDocuments'
Lenz Laborglasinstrumente™
06104241
Center Neck (NS): 29/32 Laboratory Flange 100
2810.00 NOK
Each
Il en reste null
Estimated Shipment: 14-08-2025
Ajouter au panier
 
10169529
missing translation for 'viewDocuments'
Lenz Laborglasinstrumente™
06104264
Center Neck (NS): 45/40 Laboratory Flange 100
3280.00 NOK
Each
Il en reste null
Estimated Shipment: 23-07-2025
Ajouter au panier
 
10053473
missing translation for 'viewDocuments'
Lenz Laborglasinstrumente™
06104444
Center Neck (NS): 29/32 Laboratory Flange 150
5230.00 NOK
Each
Il en reste null
Estimated Shipment: 14-08-2025
Ajouter au panier
 
10179529
missing translation for 'viewDocuments'
Lenz Laborglasinstrumente™
06104464
Center Neck (NS): 45/40 Laboratory Flange 150
4705.00 NOK
Each
Il en reste null
Estimated Shipment: 14-08-2025
Ajouter au panier
 
11552364
missing translation for 'viewDocuments'
Lenz Laborglasinstrumente™
06104564
Center Neck (NS): 45/40 Laboratory Flange 200
8030.00 NOK
Each
Il en reste null
Estimated Shipment: 14-08-2025
Ajouter au panier
 
11542364
missing translation for 'viewDocuments'
Lenz Laborglasinstrumente™
06104544
Center Neck (NS): 29/32 Laboratory Flange 200
7980.00 NOK
Each
Il en reste null
Estimated Shipment: 14-08-2025
Ajouter au panier
 
11532364
missing translation for 'viewDocuments'
Lenz Laborglasinstrumente™
06104111
Center Neck (NS): 14/23 Laboratory Flange 60
2230.00 NOK
Each
Il en reste null
Estimated Shipment: 14-08-2025
Ajouter au panier
 
10101984
missing translation for 'viewDocuments'
Lenz Laborglasinstrumente™
06104141
Center Neck (NS): 29/32 Laboratory Flange 60
2320.00 NOK
Each
Il en reste null
Estimated Shipment: 18-07-2025
Ajouter au panier
 
Description

Description

Spécification

Spécification

Borosilicate Glass, Duran Glass
Reaction vessels
Flange lid
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit
Lenz Laborglasinstrumente™ Flat Flange Lid with Center Neck, Two Angled Side Necks, and One Vertical Side Neck

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis