Learn More
Thermo Scientific™ Water, nuclease-free
Optimize molecular biology applications with this deionized and 0.22ÎĽm membrane-filtered nuclease-free water.
269.00 NOK - 445.00 NOK
Especificaciones
pH 7.6
Grade Molecular Biology
Treatment(s) Not DEPC-Treated
Ver más especificaciones
Productos 2
CĂłdigo de producto Marca Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
CĂłdigo de producto Marca Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
11893933
missing translation for 'viewDocuments' Detalles de la promociĂłn
Thermo Scientific™
R0581
4 x 1.25 mL
269.00 NOK
Pack of 4
10870051
missing translation for 'viewDocuments' Detalles de la promociĂłn
Thermo Scientific™
R0582
30 mL
445.00 NOK
30mL
DescripciĂłn
DescripciĂłn
Nuclease-free water is deionized and 0.22 ÎĽm membrane-filtered nuclease-free water. It is ideal for all .
Highlights
  • Free of endo-, exodeoxyribonucleases, ribonucleases, and phosphatases
Especificaciones
Especificaciones
7.6
Molecular Biology
Not DEPC-Treated
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
CorrecciĂłn del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
TĂ­tulo del producto
Thermo Scientific™ Water, nuclease-free
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado