Learn More
BD Falcon™ Stainless Steel Epoxy Resin Adhesives Needle
Latex free replacement neeedles. Falcon™ Stainless Steel Epoxy Resin Adhesives Needle can be connected to a Luer adapter or Luer Lock connector
Marca: BD 302200
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Gauge - 27G
- Length - 3/4 in. (19mm)
- External Diameter - 0.4mm
- Wall - Regular
- Bevel - Regular
- Sterile
- Latex free
- Colour Code - Grey
- Quantity - 100
Specifica
Stainless Steel | |
27 G | |
For single use only | |
Needle | |
Bevel | |
Sterile |
Gray | |
0.4 mm | |
Yes | |
19 mm | |
SZR -150, connected to a Luer adapter or Luer Lock connector |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
BD Falcon™ Stainless Steel Epoxy Resin Adhesives Needle > Length/Diameter of Needle: 19mm/0.4mm
Individuate un'opportunitĂ di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto