Learn More
Invitrogen™ Human Factor XIa, Native Protein
Native Protein
Brand:  Invitrogen™ RP43122
Artikelnummer. 11554151
  • 1764.00 NOK / 50µg
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Factor Xia (human) Native Protein, RP-43122, from Invitrogen.
RP-43122 contains native human Factor XIa protein. RP-43122 may be used as a positive control in many immunological assays. The RP-43122 protein molecular weight is ∽160 kDa. Activity: 322 U/mg as determined by Factor XI clotting assay (1 unit = Factor XI activity in 1 ml of normal plasma). The product is of human blood/plasma origin. Although the starting material was tested prior to initiation of the manufacturing process, and was found negative or nonreactive for anti-HIV-1/2, HIV-1 antigen(s), HBsAg, STS, anti-HCV, anti-HBcore and anti-HTLV I & II, extreme caution should be used when handling this material as there is a margin of error in all tests. This product is to be used for IN VITRO research purposes only, and is not intended for clinical or diagnostic use!
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
P03951
Control
2160
50 μg
-20°C
F11a
F11
Unconjugated
Human
Liquid
purified
2.5 mg/mL
50%water with 50% glycerol and no preservative
Human Factor XIa
Human
RUO
Human Factor XIa
Human
Hu
Native
Native
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt