Learn More
Evans Blue tetrasodium salt, Tocris Bioscience™ Product Code.: 18035152
Evans Blue tetrasodium salt, Tocris Bioscience™
Product Code. 18035152
1 g
Click to view available options
Quantity:
1 g
Product Code. 18035152
Brand: Tocris Bioscience 0845/1G
Dye for assessing cell viability and blood brain barrier permeability; also EAAT inhibitor and iGluR antagonist
Potent inhibitor of L-glutamate uptake into synaptic vesicles. Also inhibits AMPA and kainate receptor-mediated currents (IC50 values are 220 and 150 nM respectively). P2X-selective purinoceptor antagonist. Also a non-permeating dye, stains damaged plasma membrane and enters in the cytoplasm and nucleus, used for checking cell viability.
Spezifikation
CAS 314-13-6
Molecular Formula C34H24N6Na4O14S4
MDL Number MFCD00004021
Quantity 1 g
Synonym evans blue, evansblue, azovan blue, modr evansova czech, blekit evansa polish, evans blue, sodium salt, modr prima 53 czech, ccris 167, c.i. direct blue 53, 1,3-naphthalenedisulfonic acid, 6,6'-3,3'-dimethyl 1,1'-biphenyl-4,4'-diyl bis azo bis 4-amino-5-hydroxy-, tetrasodium salt
InChI Key KBNIFDASRCWYGC-GXNXWABVSA-J
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CC1=CC(=CC=C1N\N=C1/C=CC2=C(C=C(C(N)=C2C1=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(N\N=C2/C=CC3=C(C=C(C(N)=C3C2=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C(C)=C1
IUPAC Name tetrasodium (6E)-4-amino-6-[2-(4'-{2-[(2E)-8-amino-1-oxo-5,7-disulfonato-1,2-dihydronaphthalen-2-ylidene]hydrazin-1-yl}-3,3'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-4-yl)hydrazin-1-ylidene]-5-oxo-5,6-dihydronaphthalene-1,3-disulfonate
Molecular Weight (g/mol) 960.79
PubChem CID 24832074
Formula Weight 960.82
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material Evans Blue tetrasodium salt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Evans Blue tetrasodium salt, Tocris Bioscience™ >
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt