Learn More
Eutech pH Buffer Sachets
Get a wide range of Eutech™ pH buffers and solutions for use with pH meters and electrodes
Brand:  Eutech ECBU4710R
 View more versions of this product
Codice prodotto. 15691707
  • 1058.15 NOK / Each
Estimated Shipment: 12-12-2024
to see stock.
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
pH Buffer Sachets are NIST-traceable sachets for quick, accurate and convenient calibrations. Simply insert electrode into sachet pack, calibrate, rinse and discard sachet – no separate container needed.
Features:
  • pH Buffer Sachet -20 ml
  • NIST Traceable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
pH buffer sachet set, pH 4.01, 7.00, 10.01, deionized water, 5 x 20 mL each
pH Meter and Electrode
5 x 20 mL
Buffer
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali