Learn More
Europium(III) oxide, REacton™, nanopowder, 99.999% (REO), Thermo Scientific Chemicals Product Code.: 11335118
Europium(III) oxide, REacton™, nanopowder, 99.999% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11335118
25 g
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
This item is not returnable. Rückgaberichtlinie anzeigen
Product Code. 11335118
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044052.14
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Europium(III) oxide is used as an agent for the manufacture of fluorescent glass. It can be used in the anti-counterfeiting phosphors in euro banknotes, red or blue phosphor in television sets. It shows a useful application as an activator for yttrium based phosphors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1308-96-9
Molecular Formula Eu2O3
Molecular Weight (g/mol) 351.93
MDL Number MFCD00010997
InChI Key AEBZCFFCDTZXHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym europium oxide, europia, europium trioxide, dieuropium trioxide, europium sesquioxide, europium 3+ oxide, europium oxide euo1.5, europium 3+ ; oxygen 2-Show MoreShow Less
PubChem CID 159371
IUPAC Name dieuropium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Eu+3].[Eu+3]
Spezifikation
Melting Point 2291°C
Physical Form Powder
Quantity 25 g
Merck Index 14,3904
Solubility Information Insoluble in water.
Formula Weight 351.92
Percent Purity 99.999%
Grade Reacton™
Sensitivity Hygroscopic
Assay (REO)
Chemical Name or Material Europium (III) oxide
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Certificates
A lot number is required to show results for certificates. To find your lot number on previous orders use our order status area.
5 results found
Lot Number Certificate Type Date Catalog Number
Lot NumberM20I007 Certificate TypeCertificate of Analysis Date12/04/2022 Catalog Number044052.22,044052.14
Lot Number61200800 Certificate TypeCertificate of Analysis Date22/11/2021 Catalog Number044052.22,044052.14
Lot Number61300358 Certificate TypeCertificate of Analysis Date22/11/2021 Catalog Number044052.22,044052.14
Lot NumberF25S059 Certificate TypeCertificate of Analysis Date22/11/2021 Catalog Number044052.22,044052.14
Lot NumberA15T007 Certificate TypeCertificate of Analysis Date22/11/2021 Catalog Number044052.22,044052.14
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Europium(III) oxide, REacton™, nanopowder, 99.999% (REO), Thermo Scientific Chemicals >
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt