Learn More
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Sets - Pipette Tips
GREENER_CHOICE
Eppendorf epT.I.P.S.™ Sets, in 'Eppendorf Quality' grade, combine the convenience of a reusable Box 2.0 with high-quality reloadable pipette tips, offering a sustainable, efficient solution for precise and organized pipetting in laboratories.
Brand:  Eppendorf™ 0030076362
729.99 NOK valid until 2025-04-13
Use promo code "24122" to get your promotional price.
 View more versions of this product
Product Code. 17322910
  • 804.00 NOK / Pack of 240
Estimated Shipment: 02-05-2025
to see stock.
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Este artĂ­culo no se puede devolver. Vea la polĂ­tica de devoluciones
DescripciĂłn
DescripciĂłn
  • Contamination-free transfer of trays to stable working box
  • System optimized for use with multichannel pipettes
  • Color-coded trays for simple identification of tips and pipette
  • Tips can be attached to pipette from refill trays
  • The Reloads and Boxes can be autoclaved at 121 °C for subsequent use
  • epT.I.P.S. Box 2.0 and epT.I.P.S. Set available in Eppendorf Quality
  • ACT™-labeled by non-profit My Green Lab™ to help you make an informed product choice when it comes to sustainability
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
0.25 to 2.5 mL
Non-sterile
Autoclavable
Eppendorf Quality (Non-sterile)
Box
240 Pk.
Red
Air-cushion System
epT.I.P.S.
Non-filtered
Colorless
epTIPS
Eppendorf Pipettes, Non-Eppendorf Pipettes
240 Tips (5 Trays x 48 Tips), 1 Reusable Box
Pipette Tips
Single-use
Yes
Polypropylene
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Videos
  • Eppendorf_1028625
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • captions off, selected
      Eppendorf_1028625
    SDS
    Documentos Certificados
    Ofertas especiales
    Ofertas especiales
    CorrecciĂłn del contenido de un producto
    Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
    TĂ­tulo del producto
    Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Sets - Pipette Tips > Volume: 0.25 to 2.5 mL, Color Code: Red, Length: 115 mm, Packaging: 240 Tips (5 Trays x 48 Tips), 1 Reusable Box
    Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
    Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado