Learn More
Eppendorf™ twin.tec™ PCR Plates 96-well, 250 μL - PCR Plates
Eppendorf's twin.tec™ PCR Plates feature a polycarbonate frame and thin-walled polypropylene wells ensuring optimal heat transfer and high rigidity. With raised well rims, these plates enable an effective seal, minimizing the risk of cross-contamination and contributing to consistently reliable results.
913.64 NOK - 2108.40 NOK
Specifications
Format | Standard |
---|---|
Array | 8 x 12 |
Autoclavable | Autoclavable |
Product Type | PCR Plate |
Material | Polypropylene, Polycarbonate |
Product Code | Brand | Color | Skirt Style | Purity or Quality Grade | Packaging | Price | Quantity & Availability | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Color | Skirt Style | Purity or Quality Grade | Packaging | Price | Quantity & Availability | |||
10176287
![]() |
Eppendorf™
0030129326 |
Colorless | Semi-skirted | PCR Clean and Free of Bacterial DNA (Non-sterile) | Individually Blister Wrapped |
1104.40 NOK
Pack of 10 |
Estimated Shipment: 22-07-2025
Log in to see stock. |
|||
10319597
![]() |
Eppendorf™
0030129334 |
Blue | Semi-skirted | PCR Clean and Free of Bacterial DNA (Non-sterile) | Individually Blister Wrapped |
1104.40 NOK
Pack of 10 |
In Stock
Log in to see stock. |
|||
15665367
![]() |
Eppendorf™
0030129610 |
Colorless | Semi-skirted | Forensic DNA Grade (Non-sterile) | Individually Blister Wrapped |
913.64 NOK
Pack of 10 |
In Stock
Log in to see stock. |
|||
10608439
![]() |
Eppendorf™
0030133366 |
Colorless | Unskirted | PCR Clean (Non-sterile) | 5 Bags x 4 Plates |
1164.64 NOK
Pack of 20 |
In Stock
Log in to see stock. |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die VerfĂĽgbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10441528
![]() |
Eppendorf™
0030133390 |
Blue | Unskirted | PCR Clean (Non-sterile) | 5 Bags x 4 Plates |
1164.64 NOK
Pack of 20 |
In Stock
Log in to see stock. |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die VerfĂĽgbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10297987
![]() |
Eppendorf™
0030133374 |
Colorless | Unskirted, Divisible | PCR Clean (Non-sterile) | 5 Bags x 4 Plates |
2108.40 NOK
Pack of 20 |
In Stock
Log in to see stock. |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die VerfĂĽgbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10258037
![]() |
Eppendorf™
0030133404 |
Blue | Unskirted, Divisible | PCR Clean (Non-sterile) | 5 Bags x 4 Plates |
2108.40 NOK
Pack of 20 |
In Stock
Log in to see stock. |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die VerfĂĽgbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
- One-piece design: combining a polycarbonate frame and polypropylene wells for optimum performance.
- Extremely thin-walled polypropylene wells guarantee optimum heat transfer to the sample.
- Exceptionally solid and torque-resistant polycarbonate frame.
- Improved well-to-well tolerance.
- Cut-away corner and alphanumeric grid-referencing.
- Raised well rims for effective sealing, also reduces risk of cross-contamination.
Zertifizierungen
Certified DNA-, DNase-, RNase-, and PCR-inhibitor-free.
Spezifikation
Standard | |
Autoclavable | |
Polypropylene, Polycarbonate | |
96 |
8 x 12 | |
PCR Plate | |
250 ÎĽL | |
Non-sterile |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfĂĽllen.