Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Original Laboratory Bottle, Clear, with DIN 168-1 Thread, Graduated, Bottle Only
The gold standard for multifunctional glass laboratory bottles.
Marca:  DWK Life Sciences 218017304
1818.24 NOK valid until 2025-12-31
Use promo code "24322" to get your promotional price.
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 10132121
  • 2560.00 NOK / Each
Cancer Research Campaign
Use promo code 24147 at checkout
Visualizza le promozioni disponibili
Solo null disponibili
In Stock
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
DURAN™ Original GL laboratory bottles have become the gold standard of multifunctional laboratory bottles since their introduction in 1972. The bottles are moulded from high-purity, clear, USP/EP Type I borosilicate glass 3.3, renowned for its excellent thermal performance, and high resistance to chemical attack. A combination of high-performance materials and robust ISO 4796-1 design provides a long working life. The bottles feature an easy-to-read graduated volume scale, and marking field in permanent white enamel. Permanent Retrace Code on each bottle for manufacturing lot traceability. DURAN™ Original GL bottles are supplied complete with iconic blue polypropylene cap and drip-free pouring ring for use up to 140°C. All components are fully autoclavable at 121 or 134°C.
  • Standardised GL-thread and matching cap system for particularly tight sealing and simple, clean pouring out
  • Retrace Code, and certificate for manufacturing lot traceability
  • Fired-on, highly durable white print
  • Suitable for long-term storage
  • Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
5000 mL
Without screw cap and pouring ring from PP (blue)
1 Ea.
Autoclavable
Autoclaving of media and reagents; Preparation of media and reagents; Sample collection; Culturing vessel; Storage of media and reagents; Transport and shipping; Liquid handling reservoir
Borosilicate Glass (3.3)
GL 45
182 mm
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
DWK Life Sciences DURAN™ Original Laboratory Bottle, Clear, with DIN 168-1 Thread, Graduated, Bottle Only > 5000 mL
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformitĂ  con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato