Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flat Bottom Flask with Conical Ground Joint
For the collection, mixing and measuring of liquids and cultivating media. Lenz Laborglasinstrumente™ Flat Bottom Flasks with Conical Ground Joint are manufactured from durable DURAN™ glass.
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 03012949
Dieser Artikel kann nicht zurĂĽckgegeben werden.
RĂĽckgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Acc to DIN EN ISO 4797
- With inscription label
- Corrosion-free and resistant to thermal shock
- Ground joint features high taper accuracy and excellent tightness
Spezifikation
DIN EN ISO 4797 | |
Borosilicate Glass, Duran Glass | |
Flat |
250 mL | |
NS 29/32 Socket Size | |
85 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfĂĽllen.
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Flat Bottom Flask with Conical Ground Joint > Capacity: 250mL; NS 29/32 Socket Size
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur