Learn More
DWK Life Sciences DURANâ„¢ Evaporating Flask, with standard ground joint, pear shape
Evaporating flasks are particularly suitable for evaporating liquids or solvents.
3925.00 NOK - 6595.00 NOK
Spezifikation
Description | Autoclavable |
---|---|
Material | Borosilicate Glass (3.3) |
For Use With (Application) | Evaporation of liquids; Heating; Suitable for heating baths and mantles; Mixing several components; Rotary evaporator flask, suitable for all standard rotary evaporators; Concentration of solutions |
Quantity | 10/Pk. |
Produktcode | Marke | Volume (Metric) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volume (Metric) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15251859
|
DWK Life Sciences
241203703 |
250 mL |
4470.00 NOK
Pack of 10 |
In Stock
Log in to see stock. |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15241859
|
DWK Life Sciences
241202707 |
100 mL |
3925.00 NOK
Pack of 10 |
In Stock
Log in to see stock. |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15261859
|
DWK Life Sciences
241204605 |
500 mL |
4945.00 NOK
Pack of 10 |
Estimated Shipment: 19-06-2025
Log in to see stock. |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15271859
|
DWK Life Sciences
241205601 |
1000 mL |
6595.00 NOK
Pack of 10 |
In Stock
Log in to see stock. |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Evaporating flasks are a variant of round flasks and have a pear-shaped shape. The standard ground joint allows a precise connection to other ground joint components, e.g. a rotary evaporator. Due to their shape, evaporating flasks allow a large uniform liquid surface, making them particularly suitable for the evaporation of solvents.
- Tight closure due to standard ground joint
- Fired-on, highly durable white print
- Pear shape
Spezifikation
Autoclavable | |
Borosilicate Glass (3.3) | |
Evaporation of liquids; Heating; Suitable for heating baths and mantles; Mixing several components; Rotary evaporator flask, suitable for all standard rotary evaporators; Concentration of solutions | |
10/Pk. |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.