Learn More
Brady™ Dissolvable Paper Labels
Brady™ Dissolvable Paper Labels completely dissolve in warm water within 30 seconds, leaving no adhesive residue behind.
Brand:  Brady™ 149274
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 17831505
  • 1120.00 NOK / 1 roll
Estimated Shipment: 21-01-2025
to see stock.
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Ideal for use in laboratory settings, asset tracking, or general use
  • Easy to remove, saving time during re-labeling process
  • Environmentally responsible
  • Pressure-sensitive adhesive allows for quick and easy application
Compliance
RoHS directive 2011/65/EU
Spécification
Spécification
Removable
Matte
Thermal Transfer
300 ft.
White
Paper
Brady IP Series Label Printer
1.125 in.
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS