Learn More
Diethylgermanium dichloride Product Code.: 11387778
Diethylgermanium dichloride
Product Code. p-7050056
1 g, 1g
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1g
25g
5g
Dieser Artikel kann nicht zurĂĽckgegeben werden. RĂĽckgaberichtlinie anzeigen
Product Code. 11387778
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 034108.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Dieser Artikel kann nicht zurĂĽckgegeben werden. RĂĽckgaberichtlinie anzeigen
As an intermediate | CAS: 13314-52-8 | C4H14Cl2Ge | 205.69 g/mol
As an intermediate
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13314-52-8
Molecular Formula C4H14Cl2Ge
Molecular Weight (g/mol) 205.69
MDL Number MFCD00013589
InChI Key FVUWAWRMMUJVGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylgermanium dichloride, diethyldichlorogermane, diethyldichlorogermanium, dichloro diethyl germane, germane,dichlorodiethyl, acmc-1c1bs, diethylgermanium chloride, dichlorodiethylgermane
PubChem CID 83334
IUPAC Name dichloro(diethyl)germane
SMILES Cl.Cl.CC[GeH2]CC
Spezifikation
Melting Point -37°C
Color Colorless
Density 1.372g/mL
Boiling Point 175°C
Flash Point 63° (145°F)
Odor Acrid
Refractive Index 1.4710
Quantity 1 g
UN Number UN3265
Sensitivity Moisture Sensitive
Solubility Information Decomposes in water and NH3; Soluble in organic solvents
Formula Weight 201.64
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material Diethylgermanium dichloride
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfĂĽllen.
Name des Produkts
Diethylgermanium dichloride >
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde ĂĽbermittelt