Learn More
Di-p-toluoyl-L-tartaric acid, 98%
Product Code. 11436126
25 g, 25g
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 32634-66-5 | C20H18O8 | 386.36 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 32634-66-5
Molecular Formula C20H18O8
Molecular Weight (g/mol) 386.36
MDL Number MFCD00064440
InChI Key CMIBUZBMZCBCAT-IYBDPMFKSA-N
Synonym 2r,3r-2,3-bis 4-methylbenzoyl oxy succinic acid, di-p-toluoyl-l-tartaric acid, l-dtta, --di-p-toluoyl-l-tartaric acid, --di-1,4-o-toluoyl-l-tartaric acid, --o,o'-di-p-toluoyl-l-tartaric acid, l---di-p-toluoyltartaric acid, 2r,3r-2,3-bis 4-methylbenzoyloxy butanedioic acid, 2r,3r-2,3-bis 4-methylbenzoyl oxy butanedioic acid, butanedioicacid, 2,3-bis 4-methylbenzoyl oxy-, 2r,3r
PubChem CID 12297760
IUPAC Name (2R,3R)-2,3-bis[(4-methylbenzoyl)oxy]butanedioic acid;hydrate
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)O[C@@H]([C@@H](OC(=O)C1=CC=C(C)C=C1)C(O)=O)C(O)=O
Spécification
Melting Point 166°C to 171°C
Beilstein 2022481
Formula Weight 386.36
Percent Purity 98%
Quantity 25 g
Optical Rotation −139° (c=1 in Ethanol)
Chemical Name or Material Di-p-toluoyl-L-tartaric acid
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Di-p-toluoyl-L-tartaric acid, 98% >
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis