Learn More
Dexmedetomidine hydrochloride, Tocris Bioscience™
Product Code. 30001441
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
10 mg
50 mg
Potent, highly selective α2 agonist. Active isomer of medetomidine (Cat. No. 5160)
Dexmedetomidine hydrochloride is an active isomer of medetomidine, a potent, highly selective α2-adrenoceptor agonist (Ki values are 1.08 and 1750 nM for α2- and α1-adrenoceptors respectively). Displays greater selectivity over α1-adrenoceptors than Clonidine (Cat. No. 0690) and UK 14,304 (1620-, 220- and 300-fold respectively). Active in vivo; displays hypotensive, bradycardic, sedative, anxiolytic, hypothermic and analgesic effects.
Racemate also available.
Chemical Identifiers
CAS 145108-58-3
Molecular Formula C13H17ClN2
Molecular Weight (g/mol) 236.743
InChI Key VPNGEIHDPSLNMU-MERQFXBCSA-N
Synonym dexmedetomidine hydrochloride, dexmedetomidine hcl, precedex, 4-s-alpha,2,3-trimethylbenzyl imidazole monohydrochloride, unii-1018wh7f9i, dexmedetomidine hcl precedex, s-5-1-2,3-dimethylphenyl ethyl-1h-imidazole hydrochloride, dexdor, 4-1s-1-2,3-dimethylphenyl ethyl-1h-imidazole hydrochloride
PubChem CID 6918081
ChEBI CHEBI:31472
IUPAC Name 5-[(1S)-1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole;hydrochloride
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)C(C)C2=CN=CN2)C.Cl
Spécification
Quantity 10 mg
Formula Weight 236.74
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material Dexmedetomidine hydrochloride
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis