Learn More
DescripciĂłn
- Flexible rippled handle for better control.
- Domed spreading bar headpiece helps reduce agar tears.
- Gamma sterilized and individually wrapped.
- 500 disposable spreaders per pack.
Especificaciones
Single-use | |
172 mm | |
ABS | |
Sterile |
6.8 in. | |
Delta | |
Spreader |
CorrecciĂłn del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
TĂtulo del producto
Fisherbrand™ Delta™ Cell Spreaders > Delta™ Cell Spreaders; Length: 172 mm
ÂżDetecta una oportunidad de mejora?Comparta una correcciĂłn de contenido