Learn More
Eppendorf™ Delivery to Factory Gate
Click to view available options
For Use With (Application):
Delivery of >100, <180 kg Equipment
Delivery of >180 kg Equipment
Delivery of <100 kg Equipment
Unit Size:
Each
Descripción
- Delivery to the factory gate
- Delivery to first door at the end customer side
Especificaciones
Especificaciones
| Description | Delivery to factory gate (<100 kg) |
| Service Offering | Factory Gate Delivery |
| For Use With (Application) | Delivery of <100 kg Equipment |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido