Learn More
Thermo Scientific™ Crossflow Y-Connector
In order to filter sample volumes larger than 3 liters (up to 6 liters), two Pierce Crossflow Filtration Cassettes can be connected using the Y connector accessory, which is supplied with the appropriate tubing sizes and fittings.
Brand:  Thermo Scientific™ A57936
Product Code. 18051663
  • 162.00 NOK / Each
Estimated Shipment: 12-05-2025
to see stock.
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
In order to filter sample volumes larger than 3 liters (up to 6 liters), two Pierce Crossflow Filtration Cassettes can be connected using the Y connector accessory, which is supplied with the appropriate tubing sizes and fittings. The tubing size required for connecting the cassettes is 16, while the size needed for the pump is 15. A pump head size of 15 is required for parallel running of two cassettes.
• The Y-connector connects the sample feed line to two Pierce Crossflow Cassettes
• Two cassettes are needed to process sample volumes ranging from 3–6 L.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Not Autoclavable
4 ft.
Non-sterile
Plastic Hose Connection
PVC
122 cm
Connects size 15 hose to two size 16 hoses
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Thermo Scientific™ Crossflow Y-Connector > Y-Connector
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis