Learn More
JULABO CORIO CD Refrigerated/Heating Circulators
GREENER_CHOICE
Ideal for all standard tasks and routine work in laboratories and industry.
Marke:  JULABO 9012714.N1
54207.00 NOK valid until 2024-12-31
Use promo code "21658" to get your promotional price.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17774169
  • 59830.00 NOK / Each
Estimated Shipment: 14-02-2025
to see stock.
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
  • Models for internal and external applications
  • Bright, white, easy to read display
  • Very quiet Easy pump change-over between internal and external circulation
  • External pump connections USB connection
  • Removable ventilation grid
  • Refrigeration unit without side vents
  • Class III (FL) according to DIN 12876-1
Spezifikation
Spezifikation
3 to 4 L
USB
15 L/min.
-30°C to +150°C
Environmentally-friendly Natural Refrigerent
R290
230 V / 50 Hz
CE
450 W
Centrifugal
Circulator
CD-450F
15.7 x 9.1 x 25.6 in.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt