Learn More
Corning™ CoolRack™ Tall Modules
BIOPHARMA
Ensures ±0.1°C temperature uniformity across all tubes when cooling, snap freezing, heating or thawing.
Marca:  Corning™ 432064
4278.12 NOK valid until 2025-03-31
Use promo code "24119" to get your promotional price.
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 15592831
  • 4440.00 NOK / Each
Estimated Shipment: 07-08-2025
to see stock.
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Corning CoolRack thermo-conductive centrifuge tube modules eliminate variability which originates from tubes placed directly into ice, dry ice, alcohol baths, water baths and other temperature sources. Place the CoolRack module directly onto a temperature source between -196°C to >100°C and it will rapidly adapt to that temperature.
  • Ensures +/- 0.1°C temperature uniformity across all tubes when cooling, snap freezing, heating or thawing.
  • All CoolRack modules may be autoclaved, high heat sterilized or decontaminated with bleach, alcohol or other disinfectants or lab detergents.
  • Suggested applications include cooling reagents such as restriction enzymes, dNTPs and antibodies, alcohol-free dry ice snap freezing of tissue, virus and bacteria samples and bench top cryogenic tube sorting in liquid nitrogen.
  • SBS-compatible
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Specifica
    One 250 mL Easy Grip Storage Bottle
    CoolRack 250 mL
    Tall Module
    Suggerimenti di prodotto
    Suggerimenti di prodotto
    Videos
    SDS
    Documenti
    Documenti
    Certificati
    Certificates
    A lot number is required to show results for certificates. To find your lot number on previous orders use our order status area.
    3 results found
    Lot Number Certificate Type Date Catalog Number
    Lot Number04216031 Certificate TypeCertificate of Quality Date26/02/2025 Catalog Number432064
    Lot Number04216031 Certificate TypeCertificate of Compliance Date21/02/2023 Catalog Number432064
    Lot Number04216031 Certificate TypeCertificate of Analysis Date15/12/2021 Catalog Number432064
    Offerte speciali
    Offerte speciali
    Correzione del contenuto del prodotto
    Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
    Titolo del prodotto
    Corning™ CoolRack™ Tall Modules > CoolRack 250 mL; One 250 mL Easy Grip storage bottle
    Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
    Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato