Learn More
Cytiva CNBr-Activated Sepharose™ 4 Fast Flow Affinity Media
Used for coupling of large amino-containing ligands
Brand:  Cytiva 17-0981-01
4579.00 NOK valid until 2025-05-31
Use promo code "24127" to get your promotional price.
Product Code. 11550804
  • 4820.00 NOK / 10g
Chromatography and Chemicals Promotion
Use promo code 24127 at checkout
View Available Promotions
Description
  • Resin composed of cross-linked 4% agarose beads that have been pre-activated with cyanogen bromide
  • Proteins and other molecules containing primary amino groups are coupled directly to preactivated gel
  • Allows for multi-point attachment of protein ligands which minimizes ligand leakage
  • Available in range of different bulk pack sizes and convenient pre-packed formats for easy scale-up and process development
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
10 g
For Coupling of Large Amino-Containing Ligands
CNBr-Activated Sepharose 4 Fast Flow Media
45 to 165 ÎĽm
25 cm
100 kPa
3 to 11
Cyanogen Bromide Activated
Stable in commonly used aqueous Buffers provided that the ligand withstand the pH or the chemical environment
2°C to 8°C
150 to 250 cm/HoÎĽr
9.84 in.
Certificate of Analysis
4% Cross-Linked Agarose
20% Ethanol
Certificates
Promotions
Promotions
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Cytiva CNBr-Activated Sepharose™ 4 Fast Flow Affinity Media > Pack size: 10g
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformitĂ  con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato