Learn More
Zwiebel™ Class F1 Calibration Weights
Zwiebel™ Class F1 Calibration Weights are intended for use in the verification or calibration of class F2 weights.
376.00 NOK - 3355.00 NOK
Spécification
Product Type Weight
Certifications/Compliance OIML R111 Recommendation
Material Stainless Steel
Density 8000 ±100 kg/m3
Shape Cylindrical
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Weight (Metric) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Weight (Metric) Prix Quantité et disponibilité  
12041633
Voir les accessoires missing translation for 'viewDocuments'
Zwiebel™
PBI23074
1 g
376.00 NOK
Each
Estimated Shipment: 16-06-2025
to see stock.
Ajouter au panier
11710793
Voir les accessoires missing translation for 'viewDocuments'
Zwiebel™
PBI23131
5 g
572.00 NOK
Each
Estimated Shipment: 16-06-2025
to see stock.
Ajouter au panier
12071633
Voir les accessoires missing translation for 'viewDocuments'
Zwiebel™
PBI23077
10 g
446.00 NOK
Each
Estimated Shipment: 10-06-2025
to see stock.
Ajouter au panier
12081633
Voir les accessoires missing translation for 'viewDocuments'
Zwiebel™
PBI23078
20 g
485.00 NOK
Each
Estimated Shipment: 21-05-2025
to see stock.
Ajouter au panier
11760793
Voir les accessoires missing translation for 'viewDocuments'
Zwiebel™
PBI23136
200 g
988.00 NOK
Each
Estimated Shipment: 23-05-2025
to see stock.
Ajouter au panier
11790793
missing translation for 'viewDocuments'
Zwiebel™
PBI23139
2 kg
3355.00 NOK
Each
Estimated Shipment: 16-06-2025
to see stock.
Ajouter au panier
Description
Description
  • Permanent magnetization: < 25 μT
  • Weights intended for use in the verification or calibration of class F2 weights and for use with weighing instruments of special accuracy class I and high accuracy class II
  • Weights with adjustment cavity (except 1 to 20 g monobloc)
  • Identification for the traceability
Spécification
Spécification
Weight
Stainless Steel
Cylindrical
OIML R111 Recommendation
8000 ±100 kg/m3
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Zwiebel™ Class F1 Calibration Weights
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis