Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cidofovir dihydrate
2974.59 NOK - 8829.71 NOK
Specifications
Format Powder
Molecular Weight (g/mol) 315.22
Product Type Cidofovir dihydrate
Source synthetic source
Content And Storage Freezer -20°C
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
16641852
View Documents
Thermo Scientific Chemicals
463120010
1 g
8829.71 NOK
1g
16651852
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Chemicals
463122500
250 mg
2974.59 NOK
250mg
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Powder
Cidofovir dihydrate
Freezer -20°C
≥97.5 % by HPLC
315.22
synthetic source
normal conditions
White to almost white
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 2 years
FDS
Documents
Documents
Certificats
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Cidofovir dihydrate
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis