Learn More
Minigrip™ Resealable Write-on Bags
Label bag contents with ease. Minigrip™ Resealable Write-on Bags provide three white bars specifically designed for writing on with inkpen or marker.
Brand:  Minigrip™ BAJ-340-091N
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10366984
  • 1425.00 NOK / Pack of 100
Estimated Shipment: 20-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
  • Polyethylene
  • Resealable
  • Autoclavable
  • Three write-on bars for labelling
Spezifikation
Spezifikation
Resealable Bag
Ideal for storing stationery and sending samples
100 Pack
190 mm
Clear
Polyethylene
190 mm
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Minigrip™ Resealable Write-on Bags > 190W x 190mmD
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt