Learn More
Thermo Scientific™ Urinalysis Sample Tubes
GREENER_CHOICE
Collect and stabilize urine specimens for up to 72 hours with Capitol Vial Urinalysis Sample Tubes.
7300.00 NOK - 7690.00 NOK
Specifications
Closure Color Yellow
Diameter (Metric) Outer 15 mm
Material Polypropylene
Sterility Non-sterile
Volume (Metric) 12 mL
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Color Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Color Price Quantity & Availability  
17125321
GREENER_CHOICE
View Documents
Thermo Scientific™
S40814
Clear N/A N/A N/A
17135321
GREENER_CHOICE
View Documents
Thermo Scientific™
S40824
Amber
7690.00 NOK
Pack of 1000
Estimated Shipment: 02-05-2025
Description
Collect, transport and stabilize urine specimens for up to 72 hours with Thermo Scientific™ Urinalysis Sample Tubes.
  • Tubes have a conical bottom with a skirted freestanding base
  • Proprietary preservative tablet preserves urine specimens for up to 72 hours
  • Constructed of virgin polypropylene for high clarity
  • Amber color tubes are available for light sensitive specimens
Ordering Information:
Case of 1000
Includes:
Proprietary preservative tablet, 12mL transport tube, yellow screw cap closure, fill line label
Specifications
Specifications
Yellow
Polypropylene
12 mL
Polyethylene
96 mm
Yes
15 mm
Non-sterile
1000
Screw Cap
Sample Tube
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Urinalysis Sample Tubes
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt