Learn More
Cannabinoid R1/CB1/CNR1 Antibody (368302), DyLight 350, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals FAB3834D
Product Code. 18542739
  • 6145.00 NOK / 0.10mL
Explore more special offers
Description
Description
Cannabinoid R1/CB1/CNR1 Monoclonal antibody specifically detects Cannabinoid R1/CB1/CNR1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Cannabinoid R1/CB1/CNR1
Monoclonal
DyLight 350
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
Primary
Human
Purified
Flow Cytometry, CyTOF
368302
Flow Cytometry, CyTOF-ready
CANN6CB1R, cannabinoid receptor 1 (brain), CB1A, CB1K5, CB-RCB1cannabinoid receptor 1, central cannabinoid receptor, CNR
HEK293 human embryonic kidney cell line transfected with human Cannabinoid R1/CB1/CNR1, Met1-Leu472, Accession # NP_057167
0.1 mL
Cancer, GPCR, Neuroscience, Neurotransmission, Vision
1268
Store at 4°C in the dark.
IgG2a
Product Title
Cannabinoid R1/CB1/CNR1 Antibody (368302), DyLight 350, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; DyLight 350
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt