Learn More
Calcium sulfate, anhydrous, Puratronic™, 99.993% (metals basis)
Product Code. 11326138
Click to view available options
Quantity:
2 g
10 g
50 g
Unit Size:
10g
2g
50g
Product Code. 11326138
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011116.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7778-18-9 | CaO4S | 136.13 g/mol
Calcium sulfate, anhydrous is used as adhesives and sealant chemical, Fillers, Fuels and fuel additives, Intermediates, Process regulators, Agricultural Products, Building/Construction Materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 7778-18-9
Molecular Formula CaO4S
Molecular Weight (g/mol) 136.13
MDL Number MFCD00010912
InChI Key OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium sulfate, drierite, gypsum, sulfuric acid, calcium salt 1:1, karstenite, calcium sulphate, anhydrous gypsum, plaster of paris, anhydrous calcium sulfate, calcium sulfate, anhydrous
PubChem CID 24497
ChEBI CHEBI:31346
IUPAC Name calcium;sulfate
SMILES [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Melting Point 1450°C
Color White
Physical Form Powder
Quantity 2 g
Linear Formula CaSO4
Merck Index 14,1706
Solubility Information Soluble in water,ammonium salts,sodium thiosulfate & glycerin.
Formula Weight 136.14
Percent Purity 99.993%
Grade Puratronic™
Odor Odorless
Sensitivity Hygroscopic
Density 2.960 g/mL
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Calcium sulfate, Anhydrous
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado