Learn More
Buffer Colour Coded Solution pH10.00 (Borate) Blue, NIST Standard Solution ready to use for pH measurement, Fisher Chemical™
Product Code. 10459750 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
10 L
missing translation for 'unitSize'
1 L
10 L
2.5 L
5 L
500mL
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10459750
missing translation for 'mfr': Fisher Chemical J/2885/24
Request Bulk or Custom Format
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Buffer Colour Coded Solution pH10.00 (Borate) Blue, NIST Standard Solution ready to use for pH measurement, Fisher Chemical, Quantity: 1L, Packaging: HDPE plastic bottle, pH: 10, MDL Number: 163147, Physical Form: Liquid
Ready to use for pH measurement.
Each solution is easily identified by its color, saving time and reducing errors.
Our buffer solutions are a high quality and reliable range of products that ensure accurate results for calibration/titration.
  • Standard and color-coded buffer solutions
  • Manufactured to a tolerance of ±0.02 pH units
  • Accurately standardized and labelled with lot-specific pH at 20°C
  • All buffers are traceable to NIST and BS 1647 standard
  • Packed in HDPE containers to help protect the products integrity an ensure safe handling (refers to 1L, 2.5L, and 5L quantities)
  • Standard buffers are available over the range pH2 to pH10
  • Color-coded buffer solutions are available over the range pH4, pH7, and pH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Color Blue
pH 10
Physical Form Liquid
Quantity 10 L
MDL Number 163147
Packaging Bag in box
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato