Learn More
Scotch™ Box Sealing Tape 311+
This high-performance industrial packaging tape is for box sealing, splicing, recouperage and other demanding packaging applications. It offers good performance in damp and cold shipping and storage environments, even in temperatures below freezing.
295.00 NOK - 2980.00 NOK
Specifications
Adhesive Type Pressure-sensitive Acrylic
Color Transparent
Format Tape
Material Polypropylene
Product Type Box Sealing Tape
View More Specs
Produits 2
Code produit Marque Dimensions (LxW) Prix QuantitĂ© et disponibilitĂ©  
Code produit Marque Dimensions (LxW) Prix QuantitĂ© et disponibilitĂ©  
17731679
Afficher les documents Détails de la promotion
Scotch™
7100220442
66 m x 48 mm
295.00 NOK
6 rolls
Il en reste null
Estimated Shipment: 30-07-2025
Ajouter au panier
17721679
Afficher les documents Détails de la promotion
Scotch™
7100220358
990 m x 48 mm
2980.00 NOK
6 rolls
Il en reste null
Estimated Shipment: 26-08-2025
Ajouter au panier
Description
Description
  • High-performance industrial packaging tape designed for cold and damp temperatures
  • Adheres to highly recycled, corrugated boxes
  • Good performance over broad temperature ranges
  • Quick and easy application by hand, using manual dispensers or using 3M-Matic™ Case Sealers
Spécification
Spécification
Pressure-sensitive Acrylic
Tape
Box Sealing Tape
48 mm
Transparent
Polypropylene
1.88 in.
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Scotch™ Box Sealing Tape 311+
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis