Learn More
Bohlender™ BOLA™ Magnetic Stirrer Heads with Ground Joint, PFA/PTFE
For absolute vacuum applications. BOLA Magnetic Stirrer Heads with Ground Joint feature gastight permanent magnetic couplings with ball bearing encapsulated in ceramics.
Brand: Bohlender™ C450-16
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gastight permanent magnetic coupling with ball bearing encapsulated in ceramics
- Square connection for cardan joint
- PTFE cone size 29
- Release nut made of PTFE
- Glass fibre for easy removal of the ground joint
- AAll products which are exposed to the medium do not contain any metals
- 8mm shaft guide provides guidance without friction of stirrer shafts up to a speed of 800 rpm
- Stirrer head can be fixed directly into the chuck by mounting the included metal adaptor on the square connection (6mm)
Spezifikation
White/Blue | |
Absolute Vacuum | |
800 rpm Max. | |
-15°C to +150°C | |
2000 mL |
Torque: 20 Ncm | |
203 mm | |
Ground Joint: NS 29/32 | |
BOLA Magnetic Stirrer Head | |
Max Viscosity: 1,500 mPas |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur