Learn More
BRAND™ Blaubrand™ Borosilicate Glass Class A USP Volumetric Flask
Product Code. 10663543 Shop All Brand Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Closure Size:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
Unit Size:
Each
Pack of 2
Product Code. 10663543
Brand: BRAND™ 36950
Only null left
Add to basket
Add to basket
Manufactured from Class A Borosilicate Glass and complies with DIN EN ISO 1042 standards.BRAND™ Blaubrand™ Borosilicate Glass Class A USP Volumetric Flask includes polypropylene stopper and USP batch certificate. DE-M Marking provides easy volume check.
  • Manufactured from Class A Borosilicate Glass.
  • Complies with DIN EN ISO 1042 standards.
  • Polypropylene stopper included.
  • DE-M Marking provides easy volume check.
  • Calibrated to contain. (TC, In)
  • USP batch certificate included. USP individual certificate available on request.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Calibration Calibrated To Contain
Certifications/Compliance DIN EN ISO 1042, USP batch certificate, USP individual certificate upon request
Closure Material Polypropylene
Color Clear
Capacity (Metric) 200 mL
Material Borosilicate Glass
Limit of Error ±0.10 mL
No. per Case 2 Piece
Class A
Closure Size 14/23
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.