Learn More
Bismuth Indium Tin ingot (Field's metal), Thermo Scientific Chemicals
3935.00 NOK - 36084.00 NOK
Specifications
Chemical Name or Material Bismuth Indium Tin ingot (Field's metal)
Avg. Mol. Wt. or Mol. Wt. Range Bi:In:Sn; 32.5:51:16.5 wt%
Solubility Information Insoluble in water.
Form Ingot
View More Specs
Products 3
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
15412797
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Alfa Aesar
046895.22
100 g
3935.00 NOK
100g
15422797
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Alfa Aesar
046895.36
500 g
15270.00 NOK
500g
15432797
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Alfa Aesar
046895.A3
2 kg N/A N/A N/A
Beschreibung
Beschreibung
Bismuth Indium Tin ingot (Field's metal) is used for die casting and rapid prototyping. It acts as an alternative to Wood's metal which is an eutectic alloy of 50% bismuth, 26.7% lead, 13.3% tin, and 10% cadmium by weight.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Bismuth Indium Tin ingot (Field's metal)
Bi:In:Sn; 32.5:51:16.5 wt%
Insoluble in water.
Ingot
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Bismuth Indium Tin ingot (Field's metal), Thermo Scientific Chemicals
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt