Learn More
MedChemExpress Biotin LC hydrazide
MedChemExpress Biotin LC hydrazide is a long chain protein modification reagent, which can transform periodate-oxidized glycoproteins.
Marca: MedChemExpress HY-101885
Especificaciones
5 mg | |
4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) | |
109276-34-8 | |
DMSO : 31 mg/mL (83.45 mM; Need ultrasonic) |
Biochemical Assay Reagents | |
Room temperature | |
371.5 g/mol | |
Biotinamidocaproyl hydrazide ∣ BACH ∣ (+)-Biotinamidohexanoic Acid hydrazide ∣ Biotin Aminocaproyl Hydrazide |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.