Learn More
Barium bromide dihydrate, Puratronic™, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific™
Product Code. 11336148
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
missing translation for 'unitSize'
100g
25g
5g
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11336148
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 011125.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7791-28-8
Molecular Formula BaBr2H4O2
Molecular Weight (g/mol) 333.17
MDL Number MFCD00149153
InChI Key HQQMRSGBIPFNSN-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name barium(2+) dihydrate dibromide
SMILES O.O.[Br-].[Br-].[Ba++]
Specifica
Color White
Physical Form Powder
Quantity 25 g
UN Number UN1564
Merck Index 14,968
Solubility Information Very soluble in water, soluble in methanol
Formula Weight 333.17 (297.14 Anhydrous)
Percent Purity 99.999%
Grade Puratronic™
Odor Odorless
Density 3.58 g/mL
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Barium bromide dihydrate
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato