Learn More
Applied Biosystems™ Automated Thermal Cycler (ATC) + Plastics Packages, 96-well
For customers seeking to automate their PCR workflow, the Automated Thermal Cycler (ATC) provides the reliability and performance you’ve come to expect from Applied Biosystems instruments.
Brand:  Applied Biosystems™ A41199
102424.00 NOK valid until 2025-06-30
Use promo code "24108" to get your promotional price.
 View more versions of this product
Product Code. 17113189
  • 165200.00 NOK / Each
Nurture Your Progress
Use promo code 24108 at checkout
View Available Promotions
Description
Show More
Specifications
Specifications
±0.25°C (35°C to 99.9°C)
High-throughput Compatible
Standard
96-well, 0.2 mL, full-skirted plate
No Display
Limited Warranty
USB, Wi-Fi, Ethernet
3.5°C/sec. (Block), 1.8°C/sec. (Sample)
1 package
96-well Isothermal Block
• Automated Thermal Cycler (ATC), 96-well, 1-meter cable
• 2 x MicroAmp EnduraPlate Optical 96-well Full-Skirted Clear Reaction Plates with Barcode (100 plates total)
• 1 x MicroAmp Clear Adhesive Films (100 films)
<0.5°C (20 sec. after reaching 95°C)
12.5 x 7.1 x 5.3 in. (31.7 x 17.9 x 13.3 cm)
100/240 V
Thermal Cycler
4°C to 105°C
600 W
Includes 2 x MicroAmp EnduraPlate Optical 96-well Full-Skirted Clear Reaction Plates with Barcode (100 plates total)
13.2 lb. (6.0 kg)
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Applied Biosystems™ Automated Thermal Cycler (ATC) + Plastics Packages, 96-well > Includes 2 x MicroAmp EnduraPlate Optical 96-well Full-Skirted Clear Reaction Plates with Barcode (100 plates total)
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformitĂ  con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato