Learn More
Aromatics Content Standard, ASTM D5580 (Nominal Value: 26.78%), Paragon Scientific™
Fuels Testing Certified Reference Material or the calibration and verification of laboratory instruments used in testing petroleum and derivative products for Aromatics Content ASTM D5880 / D1319, ISO 22854
Brand:  Paragon Scientific CRM-ACGA
Product Code. 16020182
  • 3230.00 NOK / 250mL
Explore more special offers
Description
Description
  • Certified Reference Material for Aromatic Content in gasoline
  • Manufactured in accordance with ASTM / EN or IP test methods
  • Certified via Round Robin
  • Supplied with MSDS.
  • Tamper evident security packaging.
  • 12 month shelf life.
  • Manufactured in the United Kingdom
Specifications
Specifications
250 mL
UN 1203
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
Safety and Handling
Show More
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Aromatics Content Standard, ASTM D5580 (Nominal Value: 26.78%), Paragon Scientific™ > Quantity: 250mL
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato
Nominal values quoted. Certified Values will vary from batch to batch.